Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Slimroll™ Hand Towels
GREENER_CHOICE
Delivers towels that are soft, strong and highly absorbent even when wet. Scott™ Slimroll Hand Towels are manufactured from Airflex™ fabric technology.
200.00€
Specifica
Product Type Hand Towel
Lunghezza (sistema imperiale) 541.3 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 165 m
Larghezza (sistema imperiale) 7.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 19.8 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
12661376
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Kimberly-Clark™
6657
White
200.00€
6 rotoli
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
12671376
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Kimberly-Clark™
6658
Blue
200.00€
6 rotoli
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Supplied in packs 6 x 165 m 1 ply rolls
  • Compacts more sheets per roll, conserving space and requiring fewer roll changes
  • Unique patented Airflex™ fabric technology
  • Food contact certified
Specifica
Specifica
Hand Towel
165 m
19.8 cm
5.94 kg (13.068 lb.)
165 m x 19.8 cm (541.3 ft. x 7.8 in.)
For food contact areas and busy office and hotel washrooms
6 Pk.
541.3 ft.
7.8 in.
AIRFLEX Fabric
ISO 14001, ISO 9001
Roll
Aquarius™ Folded Hand Towel Dispenser
1-ply