Learn More
OHAUS™ Bilance di precisione portatili Scout™ SKX
Velocità di pesatura rapida e ad alta risoluzione per risultati ripetibili e affidabili. Le bilance di precisione portatili OHAUS Scout SKX sono ideali per le applicazioni in aula più impegnative.
223.00€ - 625.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | OIML F2 o ASTM Classe 4 |
---|---|
Tipo di collegamento | RS232, host USB, dispositivo USB, Ethernet o Bluet |
Formato | g, kg, N, once, libbre, libbre:once |
Da utilizzare con (applicazione) | Pesatura generica, didattica |
Materiale | ABS e acciaio inox |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità | Leggibilità | Tempo di stabilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità | Leggibilità | Tempo di stabilizzazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15519631
|
OHAUS™
30253075 |
SKX2202 | 2.2 kg | 0.01 g | 1.5 sec. |
625.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15509631
|
OHAUS™
30253074 |
SKX1202 | 1200 g | 0.01 g | 1.5 sec. |
585.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15529631
|
OHAUS™
30253076 |
SKX421 | 420 g | 0.1 g | 1 sec. |
223.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15539631
|
OHAUS™
30253077 |
SKX621 | 620 g | 0.1 g | 1 sec. |
251.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15549631
|
OHAUS™
30253078 |
SKX2201 | 2.2 kg | 0.1 g | 1 sec. |
373.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15559631
|
OHAUS™
30253079 |
SKX6201 | 6.2 kg | 0.1 g | 1 sec. |
505.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15569631
|
OHAUS™
30253080 |
SKX8200 | 8.2 kg | 1 g | 1 sec. |
305.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15589621
|
OHAUS™
30253072 |
SKX422 | 420 g | 0.01 g | 1 sec. |
453.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15579621
|
OHAUS™
30253071 |
SKX222 | 220 g | 0.01 g | 1 sec. |
380.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
15599621
|
OHAUS™
30253073 |
SKX622 | 620 g | 0.01 g | 1 sec. |
550.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |
Descrizione
Struttura- Involucro in ABS
- Piatto in acciaio inox ad alta resistenza e supporto per piatto in plastica antiurto
- Coperchio sostituibile
Display
- Ampio display LCD retroilluminato: 6 cifre e 7 segmenti con retroilluminazione a LED bianco
- Migliora la leggibilità in condizioni di luce soffusa e semplifica la visualizzazione dei risultati da un tavolo o banco di laboratorio
Caratteristiche del design
- Stabilizzazione veloce nell'ordine di un secondo per aumentare l'efficienza in aula
- Funzionamento a quattro pulsanti
- Eccellente sistema di protezione da sovraccarico integrato per proteggere la bilancia in camere bianche impegnative
- Design salvaspazio che consente lo stoccaggio sovrapponibile
- Calibrazione: calibrazione del campo pesata esterno o della linearità selezionabile dall'utente/digitale con peso esterno
- Blocco per trasporto integrato per proteggere la cella di carico da eventuali danni durante il trasporto e lo stoccaggio sovrapponibile
- Interruttore di blocco menu per bloccare la bilancia in una configurazione specifica
- Slot di sicurezza integrato contro i furti
- Gancio integrato per pesata da sotto per applicazioni di pesatura sottobilancia
- Piattaforma di pesatura in acciaio inox amovibile
- Indicatore di stabilità
- Indicatori di sottocarico
- Indicatore di batteria scarica
- Spegnimento automatico
Funzionamento
- Adattatore c.a. (incluso), batterie (non incluse)
- Varie opzioni di connettività per comunicazione e registrazione dati
- RS232 opzionale, host USB, dispositivo USB, Bluetooth™ o Ethernet
Protezione anticorrente
- Elemento coperchio superiore facile da rimuovere
- Funge da anello di protezione antivento che mantiene stabile la superficie di pesatura in ambienti difficili preservando la velocità di pesatura
Applicazioni
- Pesatura: determina il peso degli articoli sul piatto nell'unità di misura selezionata.
- Determinazione della densità: determina la densità di solidi o liquidi. Con il gancio integrato per pesata da sotto, è possibile eseguire verifiche del peso specifico per oggetti non facilmente collocabili sul piatto di pesata.
- Pesata in moli: misura il peso di un campione calcolandone automaticamente le moli.
Specifica
OIML F2 o ASTM Classe 4 | |
g, kg, N, once, libbre, libbre:once | |
ABS e acciaio inox | |
Bilancia di precisione portatile | |
22.4 x 20.2 x 5.4 cm | |
Adattatore CA (incluso) o 4 batterie AA (in vendit |
RS232, host USB, dispositivo USB, Ethernet o Bluet | |
Pesatura generica, didattica | |
Da 10° a 40 °C | |
Pesatura, determinazione della densità, pesatura d | |
1 kg |