Learn More
OHAUS™ Bilance di precisione portatili Scout™ STX
La pesatura veloce e l'elevata risoluzione garantiscono risultati ripetibili e affidabili, impostando così nuovi standard nella pesatura industriale e di laboratorio. Le bilance di precisione portatili OHAUS Scout STX offrono una navigazione veloce ed efficace grazie al display touchscreen a colori. Più modalità di applicazione integrate semplificano anche le operazioni di pesatura più complesse.
Marca: OHAUS™ 30253066
384.60 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21987" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.91760kg
Descrizione
Struttura- Involucro in ABS, piatto in acciaio inox, coperchio sostituibile
Display
- LCD grafico WQVGA a colori touchscreen (diagonale da 4.3 pollici), tastiera QWERTY e tastierino numerico per l'immissione rapida di dati GLP e GMP e altri dati applicativi
- Ampio schermo resistente che semplifica le operazioni grazie alla sua struttura dei menu a icone informative, che guidano l'utente in ogni passaggio dell'applicazione di pesatura
Caratteristiche del design
- Stabilizzazione veloce nell'ordine di un secondo per aumentare la produttività
- Bolla di livello frontale
- Eccellente sistema di protezione da sovraccarico integrato per proteggere la bilancia negli ambienti più ostili e difficili
- Indicatori di sottocarico
- Indicatore di batteria scarica e spegnimento automatico
- Indicatore di stabilità
- Calibrazione: calibrazione del campo pesata esterno o della linearità selezionabile dall'utente/digitale con peso esterno
- Design snello e salvaspazio per lo stoccaggio sovrapponibile
- Slot di sicurezza integrato contro i furti
- Gancio integrato per pesata da sotto per applicazioni di pesatura sottobilancia
- Piattaforma di pesatura in acciaio inox amovibile
- Funzione SALVA su USB
- Interruttore di blocco menu per bloccare la bilancia in una configurazione specifica
- Blocco per trasporto/stoccaggio integrato
- Nove lingue operative (inglese, spagnolo, tedesco, italiano, francese, polacco, ungherese, ceco e turco) per semplificare la pesatura
Funzionamento
- Adattatore c.a. (incluso), batterie (non incluse)
Comunicazione
- RS232 opzionale, host USB, dispositivo USB, Bluetooth o Ethernet
Protezione anticorrente
- Progettata con un elemento coperchio superiore facile da rimuovere
- Protegge il campione da influenze esterne, aumentando la velocità e la ripetibilità delle misurazioni
- Pesatura: determina il peso degli articoli sul piatto nell'unità di misura selezionata.
- Pesatura percentuale: misura il peso del campione visualizzato come percentuale di un peso di riferimento prestabilito.
- Conteggio dei pezzi: conta il numero dei pezzi sul piatto utilizzando un peso uniforme.
- Pesatura di controllo: confronta il peso di un campione rispetto ai limiti target.
- Pesatura dinamica/di animali: pesa un carico campione instabile e calcola una media dei pesi in un periodo di tempo.
- Totalizzazione: misura il peso complessivo di più articoli e il totale cumulativo può superare la capacità della bilancia.
- Determinazione della densità: determina la densità di solidi o liquidi. Con il gancio integrato per pesata da sotto, è possibile eseguire verifiche del peso specifico per oggetti non facilmente collocabili sul piatto di pesata.
- Mantenimento su schermo: per mantenere manualmente sul display l'ultima pesata stabile o il primo valore di pesata stabile più alto.
- Pesata in moli: misura il peso di un campione calcolandone automaticamente le moli.
Certifications
OIML F2 or ASTM Class 4
Compliance
- Product Safety: IEC/EN 61010-1; UL Std. No. 61010-1
- Electromagnetic Compatibility: IEC/EN 61326-1 Class B
Specifica
OIML F2 o ASTM Classe 4 | |
620 g | |
mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk | |
Senza schermatura | |
ABS e acciaio inox | |
Rettangolare | |
1 sec. | |
300 g, M1 | |
Pesatura, conteggio parti, pesatura percentuale, s | |
170 mm | |
1 kg |
RS232 opzionale, host USB, dispositivo USB, Blueto | |
0.1 g | |
Pesatura generica, in laboratorio, in ambiente ind | |
0.1 g | |
STX621 | |
0.1 g | |
Da 10° a 40 °C | |
Bilancia di precisione portatile | |
22.4 x 20.2 x 5.4 cm | |
140 mm | |
Adattatore CA (incluso) o 4 batterie AA (in vendit |