Learn More
OHAUS™ Bilance di precisione portatili Scout™ STX
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
120 g
220 g
420 g
620 g
1200 g
2.2 kg
6.2 kg
8.2 kg
Leggibilità:
0.001 g
0.01 g
0.01 g
0.1 g
0.1 g
1 g
Modello:
STX1202
STX123
STX2201
STX2202
STX222
STX223
STX421
STX422
STX6201
STX621
STX622
STX8200
Tempo di stabilizzazione:
1 sec.
1.5 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Struttura
Display
Design Features
Funzionamento
Communication
Schermatura
- ABS housing, stainless steel pan, replaceable in-use cover
Display
- Full-color Touchscreen WQVGA Graphic LCD (4.3 in. diagonal), QWERTY keyboard and numeric keypad to quickly input GLP and GMP data and other application data
- Large, resilient screen allows for effortless operation through its informative icon driven menu structure, guiding the user through every step of the weighing application
Design Features
- Fast stabilization time as fast as one second increases productivity
- Indicatore con livella anteriore
- Integrated superior overload protection system protects the balance in rugged and demanding environments
- Indicatori di carico in difetto
- Spia di batteria bassa e autospegnimento
- Indicatore di stabilità
- Calibration: user-selectable external span or linearity calibration/digital with external weight
- Space-saving, slim design for stackable storage
- Vassoi di sicurezza integrati per prevenire furti
- Gancio inferiore per peso integrato per pesature da sotto la bilancia
- Piatto di pesatura in acciaio inox rimovibile
- Save-to-USB function
- Interruttore di blocco menu per bloccare il bilanciamento in una configurazione specifica
- Integrated transportation/storage lock
- Nine operating languages (English, Spanish, German, Italian, French, Polish, Hungarian, Czech and Turkish) for simplified weighing
Funzionamento
- Adattatore CA (incluso), batterie (non incluse)
Communication
- Optional RS232, USB host, USB device, Bluetooth or Ethernet
Schermatura
- Designed with an easy to remove top cover piece
- Protects the sample from external influences, increasing the speed and repeatability of measurements
- Determina il peso dei componenti sul piatto nell'unità di misura selezionata.
- Measures the weight of a sample displayed as a percentage of a pre-established reference weight.
- Counts the number of pieces on the pan using a uniform weight.
- Compares the weight of a sample against target limits.
- Weighs an unstable sample load and takes an average of weights over a period of time.
- Measures cumulative weight of multiple items and cumulative total may exceed balance capacity.
- Determina la densità dei solidi o dei liquidi. Con il gancio inferiore per peso integrato, è possibile eseguire test di gravità specifica per oggetti che non possono essere posizionati facilmente sul piatto di pesatura.
- Manually holds the last stable weight or the first highest stable weighing value on the display.
- Misura il peso di un campione e lo calcola automaticamente in moli.
Certifications
OIML F2 or ASTM Class 4
Compliance
- Product Safety: IEC/EN 61010-1; UL Std. No. 61010-1
- Electromagnetic Compatibility: IEC/EN 61326-1 Class B
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | OIML F2 or ASTM Class 4 |
| Tipo di collegamento | Optional RS-232, USB host, USB device, Bluetooth or |
| Capacità | 620 g |
| Leggibilità | 0.01 g |
| Formato | mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk |
| Da utilizzare con (applicazione) | General weighing, laboratory, industrial environme |
| Include | Senza schermatura |
| Linearità | 0.02 g |
| Materiale | Plastica ABS, acciaio inox |
| Modello | STX622 |
| Vedi altri risultati |