Learn More
Kartell™ HDPE Containers with Screw Caps
Click to view available options
Capacità:
5mL
10mL
30mL
90mL
180mL
Descrizione
- Ideal for storing mercury
- Leakproof
- Sturdy
- Heavy walled
- Suitable for foodstuff
Specifica
Capacità | 180mL |
Capacità (sistema metrico) | 180 mL |
Diametro (sistema metrico) interno | 50 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuff, Storing Mercury |
Include | Screw Cap |
Materiale | LDPE |
N. per confezione | 10/Pk. |
Quantità | 10/Pk. |
Spessore (sistema metrico) | 2.2 mm |
Peso (sistema metrico) | 61 g |