Learn More
Thermo Scientific™ Microprovette con tappo a vite
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11549924 Sfoglia Tutto MBP Molecular BioProducts Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
0.5 ml
1.5 mL
1.5 ml
2 mL
2 ml
Forma del fondo:
Autoportante
Conical
Conico
Non-skirted
Skirted
Tipo di chiusura:
Attached Cap
Not Included
Screw Cap with O-ring (Unattached)
Tappo a vite e o-ring
Tappo a vite e o-ring, attaccato
Tappo a vite e o-ring, staccato
Imballaggio:
50 provette e tappi attaccati/sacchetto, 10 sacchetti/unità
50 provette e tappi attaccati/sacchetto, 10 sacchetti/unità, 10 unità/scatola
50 provette/sacchetto, 10 sacchetti/unità, 10 unità/contenitore; 500 tappi/sacchetto/unità
50 tubes/bag, 10 bags/unit
50 tubes/bag, 10 bags/unit, 10 units/case; 500 caps/bag/unit
500 x pk, 10 pk x cs, 5000 x cs. Single Bagged. ZipLock bag.
500/conf
Dimensione della confezione:
pezzi 500
pezzi 5000
Codice prodotto. 11549924
Marca: Thermo Scientific™ 3464
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Protezione pura: Le microprovette con tappo a vite Thermo Scientific consentono di preparare, trasferire e conservare i campioni in modo sicuro. Disponibili in diversi volumi e con differenti opzioni di imballaggio e di igienizzazione.
La robustezza e la scelta dei materiali rendono le microprovette con tappo a vite Thermo Scientific™ particolarmente indicate per l'utilizzo con i materiali biologici e garantiscono funzionalità avanzate e comprendono provette ultra-trasparenti con filettatura esterna e provette ambra per la protezione da UV. Sono disponibili opzioni con o senza base d'appoggio, con o senza zigrinatura per l'uso con una sola mano, con capacità da 0.5 ml, 1.5 ml e 2.0 ml con tappi multicolore, con o senza fascette. Le microprovette con tappo a vite offrono un design resistente e sono dotate di un O-ring integrato che aiuta a evitare le perdite in condizioni difficili.
Non-Sterile is free of Rnase/Dnase, DNA, Pyrogen & Endotoxin.
Sterile E-Beam is free of Rnase/Dnase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, ATP and PCR Inhibitor.
Packaging is tailored to meet broad requirements. Tubes are packaged with and without caps, caps are attached or unattached, placed in a single bag and double bagged feature for clean room environments is available upon request.
100% virgin polypropylene resin specifically selected for high clarity and biologic applications.
O-ring design, thickness and material selection have been optimized to provide protective features for maximum sealing ability, biologic interaction and temperature capability. The black colored O-ring is made from EPDM.
Automated System Compatible. Whether automate is used for filling, capping or labeling, the product is designed to withstand high torque pressures associated with automation. Product design helps to address common automated issues like: fissure cracks, bowl feeder jam, over/under torqued caps and cross threading.
Volume range of 0.5, 1.5 and 2.0mL.
Tube Color choices are an ultra-high clarity, natural color or amber option which provides ultra violet (UV) protection of 1.22% transmittance between 220 and 500nm.
Standard or Tethered cap, all available in a rainbow of colors. Visit cap product page for additional information.
Knurl tubes feature the ability to lock tube into specialty racks for single-hand operation.
Non knurl tubes ideal for automation and labeling, tubes are plain, removed of any labeling interference.
Skirted or Self Standing tubes can stand upright on their own, no rack required.
Conical tubes requires a rack to support them in the upright position.
Low nucleic acid and protein binding and low enzyme inhibition are features that Resin selection features.
RCF range from 18,000 to 25,000 x g.
Temperature Range -80°C to +95°C. Short-term storage in -80°C, -20°C, dry ice and wet ice. Short-term storage in vapor phase LN2. Suitable for a quick dip flash freeze in LN2.
Water Bath compatible up to +95°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 1.5 ml
Colore Naturale
Materiale Polipropilene
Include Knurl
Imballaggio 50 provette/sacchetto, 10 sacchetti/unità, 10 unità/contenitore; 500 tappi/sacchetto/unità
Temperature Range (Metric) Cold Storage: -80° to +95°C. Liquid Nitrogen: Short term Vapor Phase & Quick Flash Freeze acceptable, not recommmended for LN2 submersion storage
Dichiarazioni di pulizia Non-Sterile Free of: Rnase/Dnase, Human and Mouse DNA, Pyrogen & Endotoxin, ATP, PCR Inhibitor
Proprietà di legame Low Nucleic Acid and Protein Binding & Low Enzyme Inhibition
Coppia max Manual/Hand Torque: Standard: 0.125 lbsf.in to 2.5 lbsf.in; Metric: 1.412 Ncm to 28.24 Ncm. Automated/Robotic Torque Standard: 1.312 lbsf.in to 2.5 lbsf.in; Metric: 14.83 Ncm to 28.24 Ncm
Sterilità Non-sterile
Graduated Yes
Tipo di chiusura Tappo a vite e o-ring, staccato
Fit for Purpose PCR Ready
Forma del fondo Conico
RCF max 20 k x g
Product Type Screw-cap Microtube
† Soggetto a garanzia limitata standard di Thermo Fisher Scientific. Per ulteriori informazioni, consultare il sito thermoscientific.com o contattare il rappresentante di vendita.
Si sconsiglia la sterilizzazione in autoclave di microprovette con tappo a vite e tappi. Disponibili opzioni sterili.