Learn More
Axygen™ Provette per il trasporto con tappo a vite Axygen™
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
Include:
Tubes only
Tubes with caps
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
pezzi 500
Descrizione
Includes
Tubes only
Graduated at 1.0mL intervals
- Graduation marks at 1.0 mL intervals
- Large, frosted writing area for sample identification
- Secure fit between tube and cap provides a leak-resistant seal
- Maximum G-force is 20,000 RCF.
- Human DNA free
For cap, see Cat. No. SC-B-510.
Specifica
Specifica
| Cap Style | No cap |
| Certificazione/Conformità | DNase, pyrogen safe |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | Tubes only |
| N. per confezione | 250/Pk. |
| Imballaggio | Bag |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduated | Yes |
| Vedi altri risultati |