Learn More
Axygen™ Provette per il trasporto con tappo a vite Axygen™
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 mL
Include:
Tubes only
Tubes with caps
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2000
pezzi 500
Descripción
Includes
Tubes with caps
Graduated at 1.0mL intervals
- Graduation marks at 1.0 mL intervals
- Large, frosted writing area for sample identification
- Secure fit between tube and cap provides a leak-resistant seal
- Maximum G-force is 20,000 RCF.
- Human DNA free
For cap, see Cat. No. SC-B-510.
Especificaciones
Especificaciones
| Cap Style | Screw Cap |
| Certificazione/Conformità | Esenti da DNasi, apirogene |
| Colore chiusura | Blu |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Capacità (sistema metrico) | 5 ml |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Polipropilene |
| Include | Tubes with caps |
| N. per confezione | 25/Pk. |
| Imballaggio | 25/pacchetto, 20/confezione |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido