Learn More
Buerkle™ Tamper Evident Screw Cap
Codice prodotto. 15475564 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
DIN50
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15475564
Marca: Buerkle™ 14279105
Edge
Buerkle™ Tamper Evident Screw Cap with DIN50 thread size is suitable for use with jerrycans.
  • Tamper evident
  • DIN50 thread size
  • For use with jerrycans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Rosso
Descrizione Original screw cap
Materiale HDPE
Quantità 1
Dimensioni filettatura (sistema metrico) DIN50
Finitura collo 42 mm
Certificazione/Conformità DIN50
Product Type Original Screw Cap
Da utilizzare con (apparecchiatura) Jerrycans 5 L and 10 L
Erogazione attraverso la chiusura No