Learn More
Fisherbrand™ Screw Neck Vial, 15-425 thread, Amber Glass
Screw Neck Vials for storage purposes made out of 1st hydrolytic class glass.
32.30€ - 40.85€
Specifica
Colore | Amber |
---|---|
Materiale | Glass |
Da utilizzare con (applicazione) | Storage |
Stile collo | Screw |
Tipo di imballaggio | CleanPack, Polypropylene Box |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11596064
|
Fisherbrand™
15 09 1774 |
8.9 mL |
32.30€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11506074
|
Fisherbrand™
15 09 1800 |
12 mL |
40.85€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Screw Neck
- 15-425
- Flat bottom
- Glass
- Amber
Specifica
Amber | |
Storage | |
CleanPack, Polypropylene Box | |
Flat Bottom | |
ND15 |
Glass | |
Screw | |
800 μL | |
100 | |
No |