Learn More
Fisherbrand™ Screw Neck Vial, 18-400 thread, Glass, Clear
Codice prodotto. p-7113870 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
17.4 mL
21.2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12990951
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For storage purposes.
  • Constructed from 1st hydrolytic class glass
  • Clear
  • Flat bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 23 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 21.2 mL
Da utilizzare con (applicazione) Storage
Stile collo Screw
Tipo di imballaggio CleanPack, scatola in polipropilene
Volume (sistema metrico) residuo 800 μL
Volume (sistema metrico) di lavorazione 20 mL
Stile della base Fondo piatto
Altezza (sistema metrico) 75.5 mm
Quantità 100
Dimensione chiusura ND18
Marking Spot No