Learn More
DWK Life Sciences Screw-Top Bottle, Square, Amber, Soda-Lime Glass, Narrow Mouth, High form DIN thread
Catalog Number p-7189261
33.95 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Square amber soda lime glass bottles, narrow mouth.
Square amber soda lime (Type 3) glass bottles, narrow mouth, high form DIN thread.
  • Amber glass provides UV protection
  • Square shape for efficient packing
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Da utilizzare con (applicazione) Storage of light-sensitive materials; Transport and shipping of light-sensitive materials
Materiale Soda Lime Glass
Quantità 10/Pk.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 32
Autoclavabile Not Autoclavable
Diametro (sistema metrico) 49 mm