Learn More
DWK Life Sciences Screw-Top Bottle, Square, Amber, Soda-Lime Glass, Wide mouth, Short form DIN thread
22.47 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Descrizione
Square amber soda lime (Type 3) glass bottles, wide mouth and short form DIN thread.
- Amber glass provides UV protection
- Square shape for efficient packing
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | Storage of light-sensitive materials; Transport and shipping of light-sensitive materials |
Materiale | Soda Lime Glass |
Quantità | 10/Pk. |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 32 |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Diametro (sistema metrico) | 49 mm |