Learn More
DWK Life Sciences Screw-Top Bottle, Square, Clear, Soda-Lime Glass, Narrow Mouth, High form DIN thread
42.47 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Descrizione
Square clear soda lime (Type 3) glass bottles, narrow mouth, high form DIN thread.
- Square shape for efficient packing
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
Da utilizzare con (applicazione) | Storage of samples and reagents; Sample collection; Transport and shipping |
Materiale | Soda Lime Glass |
Quantità | 10/Pk. |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 32 |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Diametro (sistema metrico) | 49 mm |