Learn More
DWK Life Sciences Screw-Top Bottle, Square, Clear, Soda-Lime Glass, Narrow Mouth, High form DIN thread
Catalog Number p-7189263
42.47 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23258" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Square clear soda lime glass bottles, narrow mouth.
Square clear soda lime (Type 3) glass bottles, narrow mouth, high form DIN thread.
  • Square shape for efficient packing
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Da utilizzare con (applicazione) Storage of samples and reagents; Sample collection; Transport and shipping
Materiale Soda Lime Glass
Quantità 10/Pk.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 32
Autoclavabile Not Autoclavable
Diametro (sistema metrico) 49 mm