Learn More
DWK Life Sciences Screw-Top Bottle, Square, Clear, Soda-Lime Glass, Wide mouth, Short form DIN thread
Catalog Number p-7189211
43.43 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Square clear soda lime glass bottles, wide mouth.
Square clear soda lime (Type 3) glass bottles, wide mouth and short form DIN thread.
  • Square shape for efficient packing
  • Wide bottle neck allows easy access
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Da utilizzare con (applicazione) Storage of samples and reagents; Sample collection; Transport and shipping
Materiale Soda Lime Glass
Quantità 10/Pk.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 45
Autoclavabile Not Autoclavable
Diametro (sistema metrico) 64 mm