Learn More
Lenz Laborglasintrumente Screwthread Tubes For Glassblowers
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 01300025
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10008420
  • 33.97€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 07-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12216 and in addition to standard
  • With DIN thread (GL)
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
22 mm
1.8 mm
25 GL
Borosilicate Glass (3.3)
10/Pk.