Learn More
Micronova™ Scrub Brushes
These stiff bristled, detail oriented scrub brushes are available in two different styles for specific detailed cleaning of tight crevices, rolled lips and corners of equipment. Made with FDA approved materials.
Marca:  Micronova™ BRWH-74
23.32 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12755755
  • 24.55€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The Micronova Scrub Brush and Detail Scrub Brush are made from FDA-approved materials and will not crack or splinter with use. The Scrub Brush features an 8-inch, iron-shaped plastic block with a comfortable, curved handle grip that protects hands from metal edges. Stiff, staple-set polyester bristles in a flat V-shape pattern provide maximum pan contact. The Detail Scrub Brush is a 7-inch, toothbrush shaped brush with stiff nylon bristles and a plastic handle.
  • Detail oriented scrub brushes
  • Designed for tight crevices, rolled lips, and corners of equipment
  • Scrub Brush (BRWH-05): curved handle with stiff polyester bristles
  • Detail Scrub Brush (BRWH-74): toothbrush shape with stiff nylon bristles
  • FDA Compliant base and bristles
Specifica
Specifica
Detail Scrub Brush
Plastica
Not Autoclavable
White
1.3 cm
Scrub Brush for Detailed Cleaning of Tight Crevices, Rolled Lips and Corners of Equipment
17.8 cm
0.5 in.
Nylon
Non-sterile
Keep at ambient temperature
0.5 in.
Reusable
7 in.
Chemicals
1.3 cm
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto048232-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data25/02/2025 Catalog NumberBRWH-74
Numero di lotto047923-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data14/02/2025 Catalog NumberBRWH-74
Numero di lotto046903-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data16/12/2024 Catalog NumberBRWH-74
Numero di lotto046123-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog NumberBRWH-74
Numero di lotto045740-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data01/11/2024 Catalog NumberBRWH-74
Titolo del prodotto
Micronova™ Scrub Brushes > Detail Scrub Brush, toothbush shape, stiff nylon bristles, platic handle 7 in.