Learn More
Cytiva SDS-PAGE Clean-up Kit
Prepares samples for SDS-PAGE which are difficult to analyze due to salts or low protein concentrations
Marca: Cytiva 80-6484-70
Includes: Precipitant,15mL; Co-precipitant, 15mL; Wash buffer, 50mL; Wash additive, 250μL; Buffer I, 2mL; Buffer II, 500μL; Sample buffer, 2.5mL
Descrizione
- Quantitatively precipitates proteins while leaving interfering substances in solution
- Delivers quantitative yield in less than two hours
Specifica
219° to 220°C | |
SDS PAGE Clean-up Kit | |
15mL Precipitant, 15mL coprecipitant, 50mL wash Buffer, 250μL wash additive, 2mL Buffer I, 500μL Buffer II, 2.5mL sample Buffer, quick reference card, instructions | |
121.13 | |
Room Temperature |
Colorless | |
Liquid | |
168.5°C | |
1 Kit | |
50 samples of less than 100μL |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P331-NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide, trometamol, sodium carbonate, Cholan-24-oic acid, 3, 12-dihydroxy-, monosodium sal