Learn More
BRAND™ Sealing ring for Dessicator
Provides seal for dessicator applications
Marca: BRAND™ 65822
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- CR construction
- For use with Dessicators
Specifica
1 | |
Nominal size 200 mm | |
For Desiccators |
Desiccator Sealing Ring | |
Chloroprene Rubber |