Learn More
Buerkle™ Sealing Sleeves for Buerkle™ Zone Samplers
Sealing sleeves made of PP, sterilisable, they seal individual chambers when filling, emptying or transporting. The sealing sleeves are easy to slide on and they automatically clip into position.
32.25€ - 37.65€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Zone Sampler |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10770763
|
Buerkle™
5317-0011 |
25 mm |
37.65€
1 set |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11886413
|
Buerkle™
5317-0010 |
50 mm |
32.25€
1 set |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Sealing sleeves made of PP, sterilizable, which seal individual chambers when filling, emptying or transporting. The sealing sleeves are easy to slide on and automatically clip into position. Length 150mmSpecifica
Zone Sampler | |
150 mm |