Learn More
sec-Butanol, 99%, Extra Pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | sec-Butanol |
Densità | 0.8100g/mL |
Quantità | 1 L |
Spettro a infrarossi | Conforms to Ref Report |
Imballaggio | Glass Bottle |
Forma fisica | Liquid |
Indice di rifrazione | 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm) |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Residuo dopo l'evaporazione | 0.005% max. |
Formula lineare | C2H5CH(OH)CH3 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- sec-Butanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.