Learn More
3M™ Respiratore a semi-maschera riutilizzabile Secure Click™ con diaframma fonico.
Progettato con caratteristiche esclusive ed intuitive, questo respiratore garantisce comfort senza compromessi. Tre misure disponibili: small, media e large; tutti i nostri respiratori sono dotati di diaframma fonico opzionale.
55.80€
Specifica
Certificazione/Conformità | AS/NZS 1716:2012 |
---|---|
Tipo di collegamento | Secure Click™ |
Colore | Grigio scuro |
Materiale | Silicone, Nylon |
Product Type | Half Facepiece Respirator |
Codice del prodotto | Marca | Size | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16486370
|
3M™
7100172006 |
Small | Speaking Diaphragm |
55.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16446370
|
3M™
7100171980 |
Medium | Speaking Diaphragm |
55.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16476370
|
3M™
7100172005 |
Large | Speaking Diaphragm |
55.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Facilità di respirazione e maggior comfort garantiti dal primo sistema di cartucce a quattro flussi al mondo.
- Il pulsante per la prova di tenuta rapida offre una maggiore fiducia che il respiratore sia stato correttamente indossato.
- Il diaframma fonico agevola la comunicazione durante l'attività lavorativa.
- Grazie all'innovativa connessione Secure Click™ si ha la garanzia che filtri e cartucce siano stati correttamente montati
- Il design a basso profilo delle semi-maschere offre ampio campo visivo e compatibilità con alcuni schermi per saldatura e molatura
Specifica
AS/NZS 1716:2012 | |
Grigio scuro | |
Half Facepiece Respirator | |
10/Cs. |
Secure Click™ | |
Silicone, Nylon | |
Speaking Diaphragm |