Learn More
3M™ Respiratore a pieno facciale riutilizzabile Secure Click™
La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ Secure Click™ serie FF-800 protegge dal particolato e/o da una vasta gamma di gas e vapori, se utilizzata con filtri 3M™ Secure Click™ approvati.
Marca: 3M™ 7100262627
270.69 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.64410kg
Descrizione
La maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ Secure Click™ serie FF-800 protegge da alcuni agenti inquinanti presenti nell'aria se utilizzata con i filtri 3M™ Secure Click™ approvati. Questa maschera è dotata di caratteristiche entusiasmanti che ne fanno la nuova generazione di 3M in termini di comfort, praticità e traspirabilità:
- Parla: Il diaframma fonico agevola la comunicazione.
- Ascolta: Connessione del filtro rapida e semplice. È sufficiente allineare le connessioni e spingere fino a udire uno scatto. Inoltre, il sistema di connessione Secure Click aiuta a garantire che i filtri siano installati correttamente.
- Prova: Prova la sensazione di freschezza e di comfort garantiti dal primo sistema di filtri per gas e vapore a quattro flussi al mondo.
- Controlla: Il comodo pulsante one-touch per il controllo della tenuta offre una maggiore fiducia che il respiratore sia stato correttamente indossato.
- Tra le applicazioni consigliate troviamo assemblaggio, pulitura di agenti chimici, manipolazione di agenti chimici, scheggiatura, cesellatura, pulitura, operazioni in forno, molatura, lavorazione meccanica, muratura, verniciatura, colatura/colata, carteggiatura e segatura. Tra i settori in cui si può usare la maschera ci sono l'industria manifatturiera pesante, il settore gas/petrolifero, la chimica speciale, il settore minerario, i trasporti, l'agricoltura, il settore farmaceutico e la lavorazione dei metalli primari.
Specifica
Black | |
Secure Click™ Filters | |
Small |