Learn More
3M™ SecureFit™ 100 Occhiali di protezione
Click to view available options
Modello:
SF101AF-BLK-EU
SF101AF-BLU-EU
SF101AS-BLK-EU
SF101AS-BLU-EU
SF102AF-BLU-EU
SF103AF-BLU-EU
SF107AF-BLU-EU
Lens Coating:
Anti-fog, Scratch-resistant
Scratch-resistant
Descrizione
- Lenti dalla forma elegante e sportiva
- L'innovativo design della tecnologia Pressure Diffusion Temple (PDT) 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le aste si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.
- Il design piatto e flessibile delle stanghette di SecureFit™Serie 100 si combina perfettamente con le cuffie auricolari protettive 3M™.
- I lavoratori possono sentirsi al sicuro indossando occhiali di protezione 3M che soddisfano i requisiti dello standard EN 166:2001 per la protezione da urti.
- Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB
- Le lenti color ambra riducono la trasmissione della luce blu per migliorare il contrasto.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Specifica
Lens Coating | Scratch-resistant |
Certifications/Compliance (Europe) | EN 166:2001 |
Lens Tint | Clear |
Product Type | Protective Eyewear |
Colore telaio | Black |
N. per custodia | 20 |
Modello | SF101AS-BLK-EU |
Materiale del telaio | Polycarbonate |
UV Protection | UV400 |