Learn More
3M™ Occhiali di protezione SecureFit™ 200
I 3M™ SecureFit™ serie 200 sono occhiali di protezione leggeri, dotati di tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™. I nostri occhiali presentano un design avvolgente che è sicuro e confortevole. Sono disponibili in varie tinte di lenti.
170.00€ - 177.00€
Specifica
Lens Coating | Anti-fog, Scratch-resistant |
---|---|
Product Type | Safety Glasses |
Materiale | Plastic |
Monouso | Reusable |
Lens Material | Plastic |
Codice del prodotto | Marca | Lens Tint | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lens Tint | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17921030
|
3M™
7100194736 |
Clear |
170.00€
pezzi 20 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17941030
|
3M™
7100194737 |
Gray |
177.00€
pezzi 20 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17911030
|
3M™
7100194738 |
Amber |
177.00€
pezzi 20 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Per un comfort leggero a un prezzo accessibile, usa 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 200.
- I nostri occhiali di protezione pesano solo 18 g e offrono una vestibilità comoda. Sono dotati della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, che consente ai punti di contatto sulle stanghette di adattarsi naturalmente alle dimensioni della testa di un individuo.
- Le larghe stanghette flessibili sopra le orecchie offrono un'eccellente protezione laterale e ne consentono l'utilizzo con le cuffie auricolari. Il design avvolgente dona all'utilizzatore un ampio campo visivo e aiuta a ridurre lo slittamento dovuto ai movimenti della testa.
Specifica
Anti-fog, Scratch-resistant | |
Plastic | |
Plastic | |
None |
Safety Glasses | |
Reusable | |
Plastic | |
Standard |