Learn More
3M™ SecureFit™ 400X Occhiali di protezione, trattamento anti-appannamento Scotchgard™ (K&N)
Codice prodotto. 16416380
Click to view available options
Colore telaio:
Black
Blue, Gray
Green, Black
Green, Clear
Yellow, Black
Lens Tint:
Amber
Clear
Gray
Light Gray, Indoor/Outdoor
Orange, Mirror
Vermillion
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 16416380
Brand: 3M™ 7100185268
Only null left
Add to basket
Add to basket
SecureFit™ safety goggles; The Scotchgard™ anti-fogging treatment; resists fogging longer than traditional anti-fogging treatments, even after numerous washes.
  • Tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple per una comoda vestibilità
  • Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
  • Maggior comfort grazie ai morbidi inserti colorati presenti sulle stanghette
  • Combinazione di morbido nasello e protezione sopraccigliare sagomata per migliorare il comfort e fornire una protezione aggiuntiva dalle particelle volanti.
  • Stanghette, protezione sopraccigliare e nasello con colori accattivanti per uno stile unico
  • Struttura leggera da 22 grammi
  • Il trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ offre proprietà anti-appannamento e anti-graffio di livello superiore, conformi ai requisiti di marcatura K&N della norma EN166
  • Le larghe stanghette flessibili offrono un'eccellente protezione laterale e ne consentono l'utilizzo combinato con le cuffie auricolari protettive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità CE Approved
Lens Coating Anti-fog
Lens Tint Clear
Product Type Protezione oculare
Colore telaio Green, Clear
Stile stanghette Pressure Diffusion Temple Technology
Lens Material Policarbonato
Materiale del telaio Plastic
UV Protection UV400