Learn More
3M™ SecureFit™ 400X Occhiali di protezione, trattamento anti-appannamento Scotchgard™ (K&N)
SecureFit™ safety goggles; The Scotchgard™ anti-fogging treatment; resists fogging longer than traditional anti-fogging treatments, even after numerous washes.
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Approved |
---|---|
Stile stanghette | Pressure Diffusion Temple Technology |
Lens Material | Polycarbonate |
Codice del prodotto | Marca | Colore telaio | Lens Tint | LensType | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore telaio | Lens Tint | LensType | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16416380
|
3M™
7100185268 |
Green, Clear | Clear |
N/A
|
N/A
|
||||
16426380
|
3M™
7100185269 |
Blue, Gray | Clear |
N/A
|
N/A | ||||
16446380
|
3M™
7100185278 |
Blue, Gray | Gray |
N/A
|
N/A | ||||
16466380
|
3M™
7100185289 |
Blue, Gray | Light Gray, Indoor/Outdoor |
N/A
|
N/A | ||||
16486380
|
3M™
7100185292 |
Black | Orange, Mirror |
N/A
|
N/A
|
||||
16476380
|
3M™
7100185291 |
Yellow, Black | Amber |
N/A
|
N/A | ||||
16436380
|
3M™
7100185277 |
Green, Black | Clear |
N/A
|
N/A | ||||
16406380
|
3M™
7100185109 |
Black | Vermillion |
N/A
|
N/A | ||||
Descrizione
- Tecnologia Pressure Diffusion Temple per una comoda vestibilità
- Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
- Maggior comfort grazie ai morbidi inserti colorati presenti sulle stanghette
- Combinazione di morbido nasello e protezione sopraccigliare sagomata per migliorare il comfort e fornire una protezione aggiuntiva dalle particelle volanti.
- Stanghette, protezione sopraccigliare e nasello con colori accattivanti per uno stile unico
Specifica
CE Approved | |
Pressure Diffusion Temple Technology | |
Polycarbonate |