Learn More
3M™ Elmetto, ventilato, 1000 VCA, marchio CE
L'elmetto 3M™ SecureFit™ è dotato di sei diverse impostazioni per regolare la posizione e di un sistema selettore per cinturino sottomento a 4 punti che consente di passare dalla norma EN 397 a EN 12492 e viceversa. Il nostro elmetto è ventilato, a visiera corta e include un sensore 3M™ UVicator™ che indica i livelli di esposizione alla luce dei raggi UV dannosi.
Marca:  3M™ 7100175101
335.44 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17355323
  • 499.00€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 21-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Protezione sicura e confortevole della testa per lavori ad altezze elevate e altre applicazioni industriali pericolose
  • Il sistema di sospensione integra l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion
  • L'esclusivo sistema del cinturino sottomento con selettore a 4 punti di 3M consente a chi lo indossa di passare dalla norma EN 12492 (elmetti per alpinismo) a EN 397 (elmetti di sicurezza) e viceversa
  • La bardatura a 6 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura con diversi livelli di regolazione verticale
  • Ispirato agli elmetti da arrampicata, con un design senza bordo, offre una visione chiara verso l'alto
  • Le clip e gli accessori sono progettati per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M
  • 3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
  • Certificato secondo gli standard EN 12492 o EN 397 (a seconda della configurazione del sottogola) e EN 50365 (1000 VAC)
  • Approvato per la deformazione laterale (LD)
  • ABS stabilizzato ai raggi UV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
White
ABS
Pressure Diffusion 6 Point Ratchet
Construction, Forestry, Oil, and Gas
Safety Helmet
Ventilated