Learn More
3M™ Elmetto, ventilato, 1000 VCA, marchio CE
L'elmetto 3M™ SecureFit™ è dotato di sei diverse impostazioni per regolare la posizione e di un sistema selettore per cinturino sottomento a 4 punti che consente di passare dalla norma EN 397 a EN 12492 e viceversa. Il nostro elmetto è ventilato, a visiera corta e include un sensore 3M™ UVicator™ che indica i livelli di esposizione alla luce dei raggi UV dannosi.
499.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Construction, Forestry, Oil, and Gas |
---|---|
Materiale | ABS |
Product Type | Safety Helmet |
Tipo di sospensione | Pressure Diffusion 6 Point Ratchet |
Ventilato | Ventilated |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17355323
|
3M™
7100175101 |
White |
499.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17365323
|
3M™
7100175511 |
Yellow |
499.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17375323
|
3M™
7100175512 |
Blue |
499.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17385323
|
3M™
7100175533 |
Green |
499.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17395323
|
3M™
7100175534 |
Red |
499.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17305333
|
3M™
7100175535 |
Orange |
499.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17315333
|
3M™
7100175536 |
Black |
499.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17325333
|
3M™
7100175537 |
Hi-vis Green |
499.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 21-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Protezione sicura e confortevole della testa per lavori ad altezze elevate e altre applicazioni industriali pericolose
- Il sistema di sospensione integra l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion
- L'esclusivo sistema del cinturino sottomento con selettore a 4 punti di 3M consente a chi lo indossa di passare dalla norma EN 12492 (elmetti per alpinismo) a EN 397 (elmetti di sicurezza) e viceversa
- La bardatura a 6 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura con diversi livelli di regolazione verticale
- Ispirato agli elmetti da arrampicata, con un design senza bordo, offre una visione chiara verso l'alto
- Le clip e gli accessori sono progettati per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M
- 3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
- Certificato secondo gli standard EN 12492 o EN 397 (a seconda della configurazione del sottogola) e EN 50365 (1000 VAC)
- Approvato per la deformazione laterale (LD)
- ABS stabilizzato ai raggi UV
Specifica
Construction, Forestry, Oil, and Gas | |
Safety Helmet | |
Ventilated |
ABS | |
Pressure Diffusion 6 Point Ratchet |