Learn More
3M™ Elmetto, ventilato, rifrangente, marchio CE
L'elmetto 3M™ SecureFit™ è dotato di sei diverse impostazioni per regolare la posizione e di un sistema selettore per cinturino sottomento a 4 punti che consente di passare dalla norma EN 397 a EN 12492 e viceversa. Il nostro elmetto è ventilato, a visiera corta e include un sensore 3M™ UVicator™ che indica i livelli di esposizione alla luce dei raggi UV dannosi.
Marca: 3M™ 7100175094
389.21 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Protezione sicura e confortevole della testa per lavori ad altezze elevate e altre applicazioni industriali pericolose
- Il sistema di sospensione integra l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion
- L'esclusivo sistema del cinturino sottomento con selettore a 4 punti di 3M consente a chi lo indossa di passare dalla norma EN 12492 (elmetti per alpinismo) a EN 397 (elmetti di sicurezza) e viceversa
- La bardatura a 6 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura con diversi livelli di regolazione verticale
- Fibbia magnetica di serie
- Ispirato agli elmetti da arrampicata, con un design senza bordo, offre una visione chiara verso l'alto
- Le clip e gli accessori sono progettati per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M
- 3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
- Certificato secondo gli standard EN 12492 or EN 397 (a seconda della configurazione del sottogola)
- Approvato per la deformazione laterale (LD)
- ABS stabilizzato ai raggi UV
Specifica
Yellow | |
ABS | |
Pressure Diffusion 6 Point Ratchet |
Construction, Forestry, Oil, and Gas | |
Safety Helmet | |
Ventilated |