Learn More
3M™ Elmetto, ventilato, rifrangente, marchio CE
L'elmetto 3M™ SecureFit™ è dotato di sei diverse impostazioni per regolare la posizione e di un sistema selettore per cinturino sottomento a 4 punti che consente di passare dalla norma EN 397 a EN 12492 e viceversa. Il nostro elmetto è ventilato, a visiera corta e include un sensore 3M™ UVicator™ che indica i livelli di esposizione alla luce dei raggi UV dannosi.
587.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Construction, Forestry, Oil, and Gas
Materiale ABS
Product Type Safety Helmet
Tipo di sospensione Pressure Diffusion 6 Point Ratchet
Ventilato Ventilated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
17375313
Vedere i documenti
3M™
7100175093
White
587.00€
pezzi 4
Spedizione stimata: 14-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17385313
Vedere i documenti
3M™
7100175094
Yellow
587.00€
pezzi 4
Spedizione stimata: 14-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17395313
Vedere i documenti
3M™
7100175095
Blue
587.00€
pezzi 4
Spedizione stimata: 14-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17305323
Vedere i documenti
3M™
7100175096
Green
587.00€
pezzi 4
Spedizione stimata: 14-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17315323
Vedere i documenti
3M™
7100175097
Red
587.00€
pezzi 4
Spedizione stimata: 14-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17325323
Vedere i documenti
3M™
7100175098
Orange
587.00€
pezzi 4
Spedizione stimata: 14-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17335323
Vedere i documenti
3M™
7100175099
Black
587.00€
pezzi 4
Spedizione stimata: 14-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17345323
Vedere i documenti
3M™
7100175100
Hi-vis Green
587.00€
pezzi 4
Spedizione stimata: 14-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Protezione sicura e confortevole della testa per lavori ad altezze elevate e altre applicazioni industriali pericolose
  • Il sistema di sospensione integra l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion
  • L'esclusivo sistema del cinturino sottomento con selettore a 4 punti di 3M consente a chi lo indossa di passare dalla norma EN 12492 (elmetti per alpinismo) a EN 397 (elmetti di sicurezza) e viceversa
  • La bardatura a 6 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura con diversi livelli di regolazione verticale
  • Fibbia magnetica di serie
  • Ispirato agli elmetti da arrampicata, con un design senza bordo, offre una visione chiara verso l'alto
  • Le clip e gli accessori sono progettati per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M
  • 3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
  • Certificato secondo gli standard EN 12492 or EN 397 (a seconda della configurazione del sottogola)
  • Approvato per la deformazione laterale (LD)
  • ABS stabilizzato ai raggi UV
Specifica
Specifica
Construction, Forestry, Oil, and Gas
Safety Helmet
Ventilated
ABS
Pressure Diffusion 6 Point Ratchet