Learn More
3M™ Elmetto, non ventilato, marchio CE
L'elmetto 3M™ SecureFit™ è dotato di posizionamento regolabile e di un sistema di bardatura a 4 punti, facilmente regolabile, è caratterizzato dall'esclusiva tecnologia 3M™ Pressure Diffusion. Il nostro elmetto senza bordo include un sensore 3M™ UVicator™ che indica i livelli di esposizione alla luce dei raggi UV dannosi.
Marca:  3M™ 7100175599
197.03 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17305343
  • 295.00€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 21-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Protezione sicura e confortevole della testa contro i rischi associati alla caduta di piccoli oggetti, per uso industriale
  • Il sistema di sospensione integra l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion
  • La bardatura a 4 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura con diversi livelli di regolazione verticale
  • Posizionamento regolabile
  • Ispirato agli elmetti da arrampicata, con un design senza bordo, offre una visione chiara verso l'alto
  • Le clip e gli accessori sono progettati per essere compatibili con una varietà di visiere, cuffie auricolari e altri accessori 3M
  • 3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
  • Indicatore UV che consente a chi lo indossa di sapere quando sostituire l'elmetto a causa dell'esposizione ai raggi UV
  • Approvato per la deformazione laterale (LD) e gli schizzi di metallo fuso
  • Approvato per la deformazione laterale e gli schizzi di metallo fuso
  • Isolamento elettrico a 1000 VCA e 440 VCA
  • ABS stabilizzato ai raggi UV
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
White
ABS
4-point Ratchet
Construction, Forestry, Oil, and Gas
Safety Helmet
Not Ventilated