Learn More
3M™ Elmetto, ventilato, marchio CE
L'elmetto 3M™ SecureFit™ è dotato di un sistema per regolare il posizionamento e e di un sistema di sospensione a cricchetto a 4 punti, facilmente regolabile, che è caratterizzato dall'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion. Il nostro elmetto a visiera corta include un sensore 3M™ UVicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni UV ed è ora di sostituirlo.
314.00€ - 315.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Construction, Forestry, Oil, and Gas |
---|---|
Materiale | ABS |
Product Type | Safety Helmet |
Tipo di sospensione | 4-point Ratchet |
Ventilato | Ventilated |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17335333
|
3M™
7100175592 |
Yellow |
315.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17345333
|
3M™
7100175593 |
Blue |
315.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17355333
|
3M™
7100175594 |
Green |
315.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17365333
|
3M™
7100175595 |
Red |
315.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17375333
|
3M™
7100175596 |
Orange |
314.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17385333
|
3M™
7100175597 |
Black |
315.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17395333
|
3M™
7100175598 |
Hi-vis Green |
315.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 17-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Protezione sicura e confortevole della testa contro i rischi associati alla caduta di piccoli oggetti, per uso industriale
- Il sistema di sospensione integra l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion
- La bardatura a 4 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura con diversi livelli di regolazione verticale
- Le prese d'aria consentono il flusso d'aria attraverso l'elmetto
- Le prese d'aria opzionali consentono il flusso d'aria attraverso l'elmetto
- Ispirato agli elmetti da arrampicata, con un design senza bordo, offre una visione chiara verso l'alto
- 3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
- È possibile aggiungere materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™ per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
- È anche possibile aggiungere materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™ per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione
- Approvato per la deformazione laterale (LD)
- Approvato per la deformazione laterale
Specifica
Construction, Forestry, Oil, and Gas | |
Safety Helmet | |
Ventilated |
ABS | |
4-point Ratchet |