Learn More
Selenium, AAS standard solution, Specpure™ Se 1000μg/mL, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11386369
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-49-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Formula molecolare Se
Molecular Weight (g/mol) 78.97
Numero MDL MFCD00134090 MFCD00011224
InChI Key BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC Name selenium
SMILES [Se]
Specifica
Materiale o nome chimico Selenium
Quantità 500 mL
Intervallo percentuale saggio Se 1000μg/mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitric acid: 5%; Selenium: 0.1%; Water: 94.9%
Pressione del vapore 17mm Hg at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Selenium, AAS standard solution, Specpure, Se 1000µg/ml
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nitric acid