Learn More
Selenium, AAS standard solution, Specpure™ Se 1000μg/mL
Codice prodotto. p-4408592
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11319189
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088094.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-49-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Formula molecolare Se
Molecular Weight (g/mol) 78.97
Numero MDL MFCD00134090 MFCD00011224
InChI Key BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC Name selenium
SMILES [Se]
Specifica
Materiale o nome chimico Selenium
Pressione del vapore 17mm Hg at 20°C
Intervallo percentuale saggio Se 1000μg/mL
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitric acid: 5%; Selenium: 0.1%; Water: 94.9%