Learn More
Selenium standard solution, for AAS, 1mg/mL Se in 10% HCl, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Acros 196285000
75.80 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10072600
  • 76.18€ / 500mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Selenium standard solution
1 mg/ml Se in 10% HCl
Plastic bottle
Se
14, 8431
[Se]
78.97
CHEBI:27568
AAS
Soluble in water
995 to 1005 μg/mL of Se in 10% HCl (20°C)
7782-49-2, 7647-01-0, 7732-18-5
500 mL
MFCD00134090 MFCD00011224
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
selenium
6326970
78.96
4.81
Solution
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Selenium standard solution, 1 mg/ml Se in 10% HCl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.