Learn More
Selenium standard solution, for AAS, 1 mg/ml Se in 10% HCl
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for atomic adsorption spectroscopy
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Selenium standard solution |
| Nota nome | 1 mg/ml Se in 10% HCl |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| CAS | 7782-49-2, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Densità | 4.81 |
| Forma fisica | Solution |
| Formula molecolare | Se |
| Concentrazione | 995 to 1005 μg/mL of Se in 10% HCl (20°C) |
| Numero MDL | MFCD00134090 MFCD00011224 |
| Indice di Merck | 14, 8431 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Selenium standard solution, 1 mg/ml Se in 10% HCl
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.