Learn More
Brady™ Etichette wrap around in vinile autolaminante
Il vinile autolaminante (B-427) è un materiale perfetto per l’identificazione di fili e cavi. Questo materiale offre straordinari livelli di chiarezza, adattabilità, ed è auto-estinguente.
50.05€ - 89.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Rivestimento | None |
Colore | Orange, Clear |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Altezza (sistema metrico) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Altezza (sistema metrico) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17831549
|
Brady™
173739 |
1 x 1 in. | 25.4 mm | Square |
65.25€
pezzi 250 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17861549
|
Brady™
173785 |
1.5 x 0.25 in. | 38.1 mm | Rectangle |
81.75€
pezzi 750 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17861709
|
Brady™
173798 |
1.5 x 0.5 in. | 38.1 mm | Rectangle |
89.00€
pezzi 500 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17841439
|
Brady™
173812 |
1.5 x 0.75 in. | 38.1 mm | Rectangle |
63.25€
pezzi 250 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17871689
|
Brady™
173824 |
1.5 x 1 in. | 38.1 mm | Rectangle |
84.00€
pezzi 250 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17871649
|
Brady™
173836 |
1.5 x 1.5 in. | 38.1 mm | Square |
86.35€
pezzi 250 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17831409
|
Brady™
173752 |
2.5 x 1 in. | 63.5 mm | Rectangle |
50.05€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17821439
|
Brady™
173763 |
4 x 1 in. | 101.6 mm | Rectangle |
59.80€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17881609
|
Brady™
173848 |
4 x 1.5 in. | 101.6 mm | Rectangle |
80.90€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17821659
|
Brady™
173856 |
6 x 1.5 in. | 152.4 mm | Rectangle |
67.05€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Fornite in formato autolaminante con zona arancione stampabile a trasferimento termico e sovralamina traslucida per proteggere il testo
- Il robusto adesivo acrilico permanente resiste ad acqua e olio in maniera eccellente
- UL Approved
- Temperatura di utilizzo da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)
Specifica
Not Autoclavable | |
Permanent Acrylic | |
Orange, Clear | |
Die-cut | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
No | |
-70°C to +70°C | |
0.102 mm |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized | |
None | |
Matte | |
Vinyl | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
-94°F to +158°F | |
0.004 in. |