Learn More
Brady™ Etichette autolaminanti in poliestere
Le etichette sono ideali per applicazioni da laboratorio e sanitarie. Le etichette autolaminanti in poliestere Brady™ sono stampabili, autolaminanti e caratterizzate da eccellente resistenza ad abrasione e sbavature. Le etichette aderiscono a fiale e provette coniche e grandi, per una semplice identificazione del campione.
Marca: Brady™ 800537
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.35460kg
Descrizione
Use these labels for laboratory and healthcare applications. Brady™ Self-Laminating Polyester Labels are printable, self-laminating and feature excellent abrasion and smudge resistance. Labels adhere to conical and large tubes and vials for easy sample identification.
- For use with thermal transfer printers
- Self-laminating polyester labels with permanent acrylic adhesive
Specifica
Senza alogeni (DIN VDE 0472/parte 815) | |
Acrilico permanente, Permanent | |
Opaco | |
Etichette | |
BP1244, BP1344, BP4000, BP4320, stampanti a trasferimento termico | |
130°C | |
Rectangle | |
21.17 mm | |
40 mm | |
40.00 mm |
Thermal Transfer Printable Labels | |
Bianco | |
Autolaminanti in poliestere | |
Identificazione in laboratorio | |
1 | |
Confezione da 2500 | |
0.048 mm | |
15 mm | |
15.00 mm |