Learn More
Brady™ Etichette in poliestere autolaminante per M710
Codice prodotto. p-7250984
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15 x 40 mm
22.86 x 22.86 mm
25.4 x 25.4 mm
38.1 x 15.24 mm
41.28 x 15.24 mm
44.45 x 25.4 mm
45.72 x 9.53 mm
48.26 x 15.24 mm
66.68 x 15.24 mm
66.68 x 25.4 mm
Colore:
White
White, Transparent
Forma:
Rectangle
Rectangle with Circle
Square
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 150
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 17867854
Marca: Brady™ 311973
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Etichette per stampanti per etichette M710
  • Etichette in poliestere autolaminante per stampante M710.
  • Il poliestere autolaminante ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
  • Buona resistenza alle sbavature della stampa, resistenza ai solventi e alle temperature estreme
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D 1000
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White, Transparent
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Self-laminating Tag
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory Labeling
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Etichette per riga 1 Label
Min. Operating Temperature (Metric) -196°C
Quantità 500 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -321°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -196°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0019 in.
Spessore (sistema metrico) 0.048 mm
Dimensions (LxW) 38.1 x 15.24 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 15.24 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 15.24 mm
Larghezza (sistema metrico) area stampabile 15.24 mm
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 1.3 in.
Altezza area stampabile (sistema metrico) 33 mm
Alternate Part Number M7-100-461