Learn More
Brady™ Etichette per fili e cavi in poliestere autolaminante per M710
Etichette per stampanti per etichette M710
Marca: Brady™ 311985
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Etichette in poliestere autolaminante per stampante M710. Halogen-free secondo IEC 61249-2-21.
- Halogen-free secondo IEC 61249-2-21
- Ampio intervallo di temperatura di utilizzo (da -196 °C a 110 °C)
- Prodotto perfetto per settori ad alta specializzazione come l'aerospaziale, l'elettronica, l'energia rinnovabile e l'energia nucleare
Specifica
ASTM D 1000 | |
White, Transparent | |
Label | |
Self-laminating Tag | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling, Laboratory Labeling | |
1 Label | |
Rectangle | |
-196°C to +110°C | |
0.048 mm | |
38.1 x 25.4 mm | |
1 in. | |
25.4 mm |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Polyester | |
Non-sterile | |
M710, BMP71 | |
250 Labels | |
-321°F to +230°F | |
0.0019 in. | |
10 to 4 AWG | |
1.5 in. | |
25.4 mm |