Learn More
Brady™ Etichette wrap around in vinile autolaminante
Con l’etichetta in vinile autolaminante B-427, realizzata con uno strato protettivo autolaminante trasparente, è possibile Identificare fili e cavi. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette portatile Brady.
Marca:  Brady™ 170867
Codice prodotto. 17851719
  • 60.30€ / pezzi 70
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Flessibili: studiate per aderire a superfici particolarmente curve, fili e cavi
  • Durevoli: autoestinguenti e resistenti ad abrasione, solventi, olio, grasso, intemperie e temperature estreme
  • Affidabili: realizzate con un adesivo acrilico permanente ideale per superfici lisce, ruvide, verniciate a polvere e irregolari
  • Sicure: realizzate con un sovralamina trasparente e non stampabile per una maggiore protezione
  • Certificazioni: UL Recognized secondo UL 2238, RoHS Compliant secondo 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Specifica
UL Recognized to UL 2238, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Permanent Acrylic
Matte
Self-laminating Vinyl
Non-sterile
BMP51, M511
-94°F to +158°F
4 x 1.5 in.
1.5 in.
M5-33-427
Black on White/Transparent
Die-cut
Labels
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
70 Labels/Cartridge
0.004 in.
4 in.
3.8 cm