Learn More
Brady™ Etichette wrap around in vinile autolaminante
Con l’etichetta in vinile autolaminante B-427, realizzata con uno strato protettivo autolaminante trasparente, è possibile Identificare fili e cavi. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette portatile Brady.
Marca: Brady™ 170754
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Flessibili: studiate per aderire a superfici particolarmente curve, fili e cavi
- Durevoli: autoestinguenti e resistenti ad abrasione, solventi, olio, grasso, intemperie e temperature estreme
- Affidabili: realizzate con un adesivo acrilico permanente ideale per superfici lisce, ruvide, verniciate a polvere e irregolari
- Sicure: realizzate con un sovralamina trasparente e non stampabile per una maggiore protezione
- Certificazioni: UL Recognized secondo UL 2238, RoHS Compliant secondo 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
UL Recognized to UL 2238, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Self-laminating Vinyl | |
Non-sterile | |
BMP41, BMP51, M511 | |
-94°F to +158°F | |
4 x 1 in. | |
1 in. |
M4-53-427 | |
Black on White/Transparent | |
Die-cut | |
Labels | |
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
70 Labels/Cartridge | |
0.004 in. | |
4 in. | |
2.54 cm |