Learn More
Brady™ Etichette wrap around in vinile autolaminante
Il vinile autolaminante (B-427) è un materiale perfetto per l’identificazione di fili e cavi. Questo materiale offre straordinari livelli di chiarezza, adattabilità, ed è auto-estinguente.
Marca:  Brady™ 174605
Codice prodotto. 17898914
  • 90.10€ / pezzi 250
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Il vinile autolaminante (B-427) è un materiale perfetto per l'identificazione di fili e cavi. Questo materiale offre straordinari livelli di chiarezza, adattabilità, ed è auto-estinguente.
  • Fornite in formato autolaminante con zona gialla stampabile e sovralamina traslucida per proteggere il testo
  • Il robusto adesivo acrilico permanente resiste ad acqua e olio in maniera eccellente
  • UL Approved
  • Temperatura di utilizzo da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
Yellow, Clear
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling
No
Square
-70°C to +70°C
0.102 mm
1.5 in.
38.1 mm
38.1 mm
38.1 mm
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
None
Matte
Vinyl
Thermal Transfer
Non-sterile
M710, BMP71
250 Labels
-94°F to +158°F
0.004 in.
1.5 x 1.5 in.
1.5 in.
1.5 in.
0.5 in.
12.7 mm