Learn More
Keystone Cleanroom Products Self Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches
Keystone Cleanroom Products Self Seal Tyvek™ Steam Sterilization Pouches provide an excellent barrier from microbial contamination
700.00€ - 4125.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance (COC) |
Tipo di chiusura | Self-seal |
Colore | White |
Da utilizzare con (applicazione) | Steam Sterilization |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17707827
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0206 |
6 x 2 in. |
1230.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17727827
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0306 |
6 x 3 in. |
1290.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17737827
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0308 |
8 x 3 in. |
700.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17747827
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS03508 |
8 x 3.5 in. |
740.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17787827
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0608 |
8 x 6.125 in. |
955.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17717827
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS02095 |
9 x 2.5 in. |
1420.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17777827
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0510 |
10 x 5 in. |
995.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17747837
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0810 |
10 x 8 in. |
1430.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17797827
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0612 |
12 x 6 in. |
1365.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17787837
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1012 |
12 x 10 in. |
1980.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17737837
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0713 |
13 x 7 in. |
1430.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17707847
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1214 |
14 x 12 in. |
2225.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17757827
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0415 |
15 x 4 in. |
1365.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17757837
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0815 |
15 x 8.125 in. |
1655.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17717847
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1217 |
17 x 12 in. |
2405.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17747847
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1617 |
17 x 16 in. |
3295.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17767837
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0818 |
18 x 8 in. |
2140.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17797837
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1020 |
20 x 10.125 in. |
2345.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17737847
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1520 |
20 x 15 in. |
3350.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17767827
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0422 |
22 x 4 in. |
1365.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17750368
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1822 |
22 x 18 in. |
4080.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17727847
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1424 |
24 x 14 in. |
3880.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17757847
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1626 |
26 x 16 in. |
4125.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17777847
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS2426 |
26 x 24 in. |
2785.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17707837
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0628 |
28 x 6 in. |
2225.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17760368
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS2430 |
30 x 24 in. |
2895.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17717837
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0632 |
32 x 6 in. |
3295.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17740368
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1632 |
32 x 16 in. |
2635.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17777837
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0834 |
34 x 8 in. |
3540.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17727837
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS0635 |
35 x 6 in. |
3465.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17787847
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS2435 |
35 x 24 in. |
3100.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17767847
|
Keystone Cleanroom Products
BBMGTVKSS1635 |
35.25 x 16 in. |
2965.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Great choice for equipment parts that are heavy, have sharp edges, or packaging that requires surface sanitization post-sterilization
- DuPont Tyvek™/Polyester-based flexible film is lint-free, moisture and puncture resistant, extremely tough, and designed to be autoclaved
- The Tyvek™ side offers high breathability while providing an excellent barrier from microbial contamination
- The clear film side offers excellent clarity along with strength and durability
- These bags feature a medical grade adhesive strip for convenient self-sealing
- Each pouch has a CLASS A process indicator, which changes from pink to dark brown when exposed to steam
- When the peel-able seals are opened, virtually no airborne particulates are generated
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates the need for the use and validation of a Heat Sealer
Specifications
Autoclavable | |
Self-seal | |
Steam Sterilization |
Certificate of Conformance (COC) | |
White | |
HDPE |