Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 19 to 24 in. wide
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
The Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 19 to 24 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
636.00€ - 1040.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificate of Conformance
Tipo di chiusura Self-seal
Colore White
Monouso Single-use
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Larghezza (sistema imperiale) Lunghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
17738357
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB20X20SS
20 in. 20 in.
636.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17748357
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB20X32SS
20 in. 32 in.
728.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17758357
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB20X40SS
20 in. 40 in.
1040.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17768357
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB23X30SS
23 in. 30 in.
733.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17778357
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB24X24SS
24 in. 24 in.
738.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17798357
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB24X36SS
24 in. 36 in.
831.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17708367
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB24X42SS
24 in. 42 in.
882.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17718367
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB24X44SS
24 in. 44 in.
882.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Designed for steam sterilization
  • Medical Grade Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
  • Integrated steam indicator
  • Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
  • Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
  • Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
  • Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
  • Resists tearing and punctures
  • Superior microbial barrier
  • Certificates of conformance included with shipment
Specifica
Specifica
Autoclavable
Self-seal
Single-use
Pharmaceutical Equipment and Components
Tyvek
Yes
Up to 125°C
Certificate of Conformance
White
Steam Sterilization
Steam Sterilization Indicator
Non-sterile
Up to 250°F
8 mil