Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 33 to 38 in. wide
The Self-Sealing 1073B Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 33 to 38 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
855.00€ - 1385.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance |
Tipo di chiusura | Self-seal |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17778377
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB34X34SS |
34 in. | 34 in. |
855.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17788377
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB34X40SS |
34 in. | 40 in. |
915.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17718387
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB36X36SS |
36 in. | 36 in. |
915.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17738387
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB36X42SS |
36 in. | 42 in. |
975.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17758387
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB36X48SS |
36 in. | 48 in. |
1260.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17778387
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB36X60SS |
36 in. | 60 in. |
1385.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17788387
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB38X40SS |
38 in. | 40 in. |
990.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17798387
|
Keystone Cleanroom Products
COVMGTVKUB38X48SS |
38 in. | 48 in. |
1305.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Beschreibung
- Designed for steam sterilization
- Medical Grade Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance included with shipment
Spezifikation
Autoclavable | |
Self-seal | |
Single-use | |
Pharmaceutical Equipment and Components | |
Tyvek | |
Yes | |
Up to 125°C |
Certificate of Conformance | |
White | |
Steam Sterilization | |
Steam Sterilization Indicator | |
Non-sterile | |
Up to 250°F | |
8 mil |