Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Paper/Film, With Steam Indicator
Self-Sealing Steam Sterilization Pouches are designed for autoclave cycles
123.49€ - 279.93€
Specifica
Product Type | Self-sealing Sterilization Pouch |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Certificazione/Conformità | CoC |
Tipo di chiusura | Self-adhesive |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Dimensioni (L x P) | Descrizione pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Dimensioni (L x P) | Descrizione pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17911342
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS035X055 |
12.6 oz. | 3.5 x 5.5 in. | Blue |
164.65€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17971332
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS035X055CF |
12.6 oz. | 3.5 x 5.5 in. | Clear |
164.65€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17951342
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS035X09 |
23.6 oz. | 3.5 x 9 in. | Blue |
197.60€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17961332
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS035X09CF |
23.6 oz. | 3.5 x 9 in. | Clear |
197.60€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17941342
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS055X105 |
43.3 oz. | 5.5 x 10.5 in. | Blue |
123.49€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17991332
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS055X105CF |
43.6 oz. | 5.5 x 10.5 in. | Clear |
123.49€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17931342
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS075X13 |
73 oz. | 7.5 x 13 in. | Blue |
148.20€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17981332
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS075X13CF |
73 oz. | 7.5 x 13 in. | Clear |
148.20€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17971342
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS08X16 |
96 oz. | 8 x 16 in. | Blue |
164.65€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17901342
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS08X16CF |
96 oz. | 8 x 16 in. | Clear |
164.65€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17961342
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS10X14 |
105 oz. | 10 x 14 in. | Blue |
279.93€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17921342
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS10X14CF |
105 oz. | 10 x 14 in. | Clear |
279.93€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17981342
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS12X18 |
162 oz. | 12 x 18 in. | Blue |
246.98€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17991342
|
Keystone Cleanroom Products
PPSS12X18CF |
162 oz. | 12 x 18 in. | Clear |
246.98€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 20-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Peels Open Cleanly
- Triple Weld Factory seals
- Convenient, time saving self-seal closure system
- Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
- Good barrier characteristics prevent microbial penetration
- Peels Open Cleanly
- Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
- Date of Manufacture on label for complete traceability
Specifica
Self-sealing Sterilization Pouch | |
CoC | |
White | |
Steam Sterilization | |
Medical Grade Kraft Paper (Bleached) | |
47 to 57 μm | |
60 gsm |
Autoclavable | |
Self-adhesive | |
Single-use | |
Pharmaceutical parts | |
Non-sterile | |
121°C to 135°C |