Learn More
Hellma Semi-Micro Cuvettes, 104-QS (pair)
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- High-purity synthetic fused silica quartz construction
- UV/VIS range
- Absorption cell
- Includes PTFE lids
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1.4 mL |
| Materiale | Quartz Suprasil |
| Materiale chiusura | PTFE |
| Spessore (sistema metrico) | Layer thickness: 10 mm |
| Include | PTFE lids |
| Quantità | 2/Pk, Matched pair |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |